Principaux documents
Z645826
Chemical spill cushions
size medium
Synonyme(s) :
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
20 EA
343,00 $
343,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 EA
343,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
47131905
Nomenclature NACRES :
NB.35
343,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
medium
Description
each cushion absorbs 4.5 Litres
Fabricant/nom de marque
Clear-spill CCM
Disponibilité
not available in ROW, USA and Canada
L × l
30 cm × 35 cm
Description générale
Cushions can be used with drip pans or in conjection with pads and socks for absorbing larger spills.