Principaux documents
Z620475
Schott® narrow mouth reagent bottles
capacity 5000 mL, flat head glass stopper, clear glass bottle
Synonyme(s) :
211657302
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass bottle
flat head glass stopper
Joint
joint ST/NS45/40
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
5000 mL
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG