Principaux documents
Z611174
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.8 mm × 1 mm
1000 EA
209,00 $
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
209,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112203
Nomenclature NACRES :
NB.79
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 9211010
L × D.I. × D.E.
100 mm × 0.8 mm × 1 mm
Diam. du tube
0.8 mm
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Questions
  1. Is Z611174-1000EA a capillary tube with one end open and one end closed?
    1 answer
    1. Yes. This capillary tubes are available with one end closed.