Principaux documents
Z610208
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 50 mL , 0.2 mL accuracy
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
class AS
graduations
subdivision 0.2 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
Conditionnement
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Hirschmann
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
450 mm
Capacité
50 mL , 0.2 mL accuracy
Couleur
blue graduations
Description générale
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.