Principaux documents
Z610143
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
class AS
graduations
subdivision 0.05 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Hirschmann
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
360 mm
Capacité
5 mL , 0.03 mL accuracy
Couleur
blue graduations
Description générale
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.