Principaux documents
Z569607
KDS Legato 210P series syringe pump, infuse/withdraw, programmable
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
1 EA
7 530,00 $
7 530,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
7 530,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
7 530,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
KD Scientific 788212
Paramètres
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Taille
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
Volume
0.5-140 mL
Poids
4.9 kg (10.75 lb)
Description générale
Programmable Legato 210P dual syringe pump with user defined configurations/programs of up to 800 steps. Up to 40 programs of 20 steps each step can be stored in memory.
Caractéristiques et avantages
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 140 mL
  • High resolution color touch screen
  • Real time clockUnparallel ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 75 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
  • Programmable
Informations légales
Legato is a trademark of KD Scientific