Principaux documents
Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
ECO Funnel, Funnel System
1 EA
345,00 $
345,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
345,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
345,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Diam. du bouchon
4 in.
Capacité
4 L
Description générale
Components:
  • 4 in. funnel and cap (red), 38-430
  • 4 L LDPE container
  • Secondary container
  • Base
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1