Documents
Z560634
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/40, column volume 1000 mL
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
top joint: threaded45/40
Qualité
for chromatography
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, D.E. × L utile
57 mm × 508 mm
Volume de la colonne
1000 mL
Volume du réservoir
1000 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC