Principaux documents
Z556866
Sigma-Aldrich
Aldrich® thermometer extension Benchclamp
nickel plated (finish), pkg of 1 ea
1 EA
67,30 $
67,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
67,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.35
67,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nickel plated (finish)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Longueur
210 mm
Capacité de la mâchoire
6-12 mm
Catégories apparentées
Description générale
Nickel-plated finish is corrosion resistant. Knurled thumbscrew thightens jaw to hold objects firmly.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC