Documents
Z555584
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck solvent storage flask
capacity 250 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
250 mL
Description générale
PTFE stopcock, ST 24/40 joints.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC