Principaux documents
Z548553
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 14/20
1 EA
174,00 $
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
174,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS14/20
Catégories apparentées
Description générale
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC