Principaux documents
Z548111
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
1 EA
516,00 $
516,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
516,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
516,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
600 mL
Diam. du disque
90 mm
Dimension de pores
10-20 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC