Z547611
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
140 mL
Diam. du disque
65 mm
Dimension de pores
10-20 μm porosity
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC