Principaux documents
Z542946
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 56.7 mm, wall size 3.5 mm
1 PKG
42,20 $
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
42,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 785547
D.I.
56.7 mm
Taille de la paroi
3.5 mm
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company