Principaux documents
Z530697
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum manifold with joints
positions, 3, joint: ST/NS 24/40
1 EA
1 550,00 $
1 550,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 550,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 550,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Caractéristiques
positions 3
Longueur
300 mm
Description générale
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH