Principaux documents
Z529036
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Buttress-thread adapter
1 EA
364,00 $
364,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
364,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.01
364,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description générale
2 in. NPT thread to 2 in. buttress-thread for Aldrich plastic cans and drums.
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1