Principaux documents
Z517240
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 260 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS29/32
D.E.
54 mm
H totale
260 mm
Catégories apparentées
Description générale
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC