Principaux documents
Z515876
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
1 EA
158,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
158,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom
single-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
50 mL
Description générale
Mit NS Schliff und Glashahn. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC