Principaux documents
Z512869
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 16.5 mm, fits neck I.D., 14.0 mm
1 PKG
326,00 $
326,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
326,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
326,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
rubber septa (silicone)
translucent septa
Caractéristiques
fits neck I.D. 14.0 mm
Conditionnement
pack of 50 ea
D.E. du fond
16.5 mm
Description générale
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone