Principaux documents
Z512710
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
blue rubber, bottom O.D. 21 mm, fits neck I.D., 19.0 mm
1 PKG
593,00 $
593,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
593,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
593,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue rubber
Caractéristiques
fits neck I.D. 19.0 mm
Conditionnement
package of 100
D.E. du fond
21 mm
Catégories apparentées
Description générale
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.