Principaux documents
Z509493
Support stand with rod
base size 5 in. × 8 in., Heavy duty
1 EA
67,00 $
67,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
67,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
67,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille de la base
5 in. × 8 in.
Tige, diam. × L
3/8 in. × 20 in.
Description générale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.