MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
Z509132
Sigma-Aldrich
Scissor-handle forceps
Occulating, straight, L 5 in.
1 EA
32,50 $
32,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
32,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122405
Nomenclature NACRES :
NB.35
32,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Étiquette/Marqueur
D
Conditionnement
pack of 1 ea
Longueur
5 in.
Description générale
stainless steel hemostatic forcep with smooth jaw and box-lock joint
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1