Principaux documents
Z508640
Sigma-Aldrich
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 39 mm × 160 mm
1 EA
177,00 $
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
177,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8085-54
Larg. × L
39 mm × 160 mm
Description générale
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Caractéristiques et avantages
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable