Principaux documents
Z508608
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Description
With button
Caractéristiques
for flask size 12 ‑ 22 L
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8068-04
Diam. × L
10 mm × 690 mm