Principaux documents
Z505366
Ace O-ring, CAPFE
I.D. 10.8 mm, wall size 1.78 mm
1 EA
42,40 $
42,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
42,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
42,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855810
D.I.
10.8 mm
Taille de la paroi
1.78 mm