Principaux documents
Z504661
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 5.3 mm, wall size 1.78 mm
1 PKG
35,20 $
35,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
35,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
35,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855707
D.I.
5.3 mm
Taille de la paroi
1.78 mm
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.