Principaux documents
Z500054
Scienceware® scraper
handle L 72 in., red high-density polyethylene
1 EA
242,00 $
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
242,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red high-density polyethylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F36832-0000
Longueur du manche
72 in.
Description générale
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP