Principaux documents
Z415987
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
With fritted disc, capacity 600 mL
1 EA
588,00 $
588,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
588,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NC.05
588,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for chromatography
Technique(s)
LPLC: suitable
Taille de l'alésage
2 mm
Capacité
600 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Informations légales
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.