Principaux documents
Z415529
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
1 EA
1 010,00 $
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 010,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
Condenseur, L
150 mm
Profondeur d'immersion
50 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC