Principaux documents
Z414255
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, in-line
Plain, Joints: ST/NS 24/40 (2)
1 EA
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
116,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
Joints: ST/NS24/40 (2)
Catégories apparentées
Description générale
Mit Septum Z10,074-9 oder Z12,437-0 verwenden.
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC