Z412023
Tubes pour RMN Wilmad®, 5 mm diam., précision
frequency 900 MHz, L 7 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
352,00 $
About This Item
352,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 542-PP-7
Paramètres
900 MHz frequency
Longueur
7 in.
Courbure
3.8 μm
Concentricité
2.5 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
Les tubes ont un fond arrondi et incluent une zone sablée pour marquer les échantillons. Les tubes ont une paroi mince, sauf indication contraire. Les tubes de 23 cm de longueur sont conçus pour la préparation de standards et l′utilisation avec les manifolds « Tip-Off ». Les tubes Wilmad pour RMN sont adaptés à la spectroscopie RMN à haut champ. Capuchons inclus.