Principaux documents
Z406694
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 160 mm
1 EA
69,90 $
69,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
69,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
69,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Description
for shafts with button
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 22,000 ‑ 72,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8083-24
Larg. × L
24 mm × 160 mm