Principaux documents
Z406287
Sigma-Aldrich
Sure/Seal bottles
capacity 1,000 mL, pkg of 20 ea
11 EA
226,00 $
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
11 EA
226,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
amber glass
round bottle
Joint
joint threaded neck
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
1,000 mL
Description générale
Order overcaps, steel crown caps, and PTFE-faced liners separately.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC