Principaux documents
Z403938
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
R 182 Boss head clamp for dispersers, cast aluminum, 1/cs
Synonyme(s) :
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
1 EA
106,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
106,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.22
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 0002657700
Description générale
  • Clamping Range-Stand: 9-16mm
  • Clamping Range-Extension Arm: 6-16mm
  • Material: cast aluminum
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG