MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
Z317543
Duran® vacuum desiccator plate
porcelain plate, I.D. 100 mm
Synonyme(s) :
297254608
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
porcelain plate
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
porcelain plate
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
availability
not available in USA and Canada
I.D.
100 mm
General description
Perforated plate for vacuum desiccators.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences