Z316520
Stuart™ Scientific Gyro rocker
STR9, speed 10-70 rpm
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
230 V
Qualité
CE Compliant
Caractéristiques
autoclavable
Fabricant/nom de marque
STR9
Disponibilité
not available in USA and Canada
Paramètres
10-70 rpm speed
Plateforme, L × l
360 mm × 360 mm , Fitted with non-slip mat
Description générale
- Optional 2 deck rack for platelet agitation
- Nylon coated steel, 2 decks
- Adjustable angle of tilt: 0 to 12 degrees.