Principaux documents
Z314633
FORTUNA® tuberculin syringes
capacity 1.0 mL, Luer lock tip style
About This Item
Code UNSPSC :
41122000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
graduated 0.01 mL
Fabricant/nom de marque
Fortuna Graf
Capacité
1.0 mL
Informations légales
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.