Principaux documents
Z314501
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 1 mL, Luer lock tip style
About This Item
Code UNSPSC :
42142600
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Le produit Z314501 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
autoclavable
graduated 0.05 mL
Fabricant/nom de marque
Fortuna Graf
Capacité
1 mL
Catégories apparentées
Description générale
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informations légales
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Questions
  1. What is the internal diameter of the syringe body?
    1 answer
    1. The internal diameter of this syringe is 6.716 ± 0.0010 mm.