Principaux documents
Z312258
Gerhardt® EV1 hotplate
Hot plate
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
220 V AC
Qualité
CE Compliant
Caractéristiques
Threaded socket for support rod.
Fabricant/nom de marque
Gerhardt
Disponibilité
not available in USA and Canada
Taille
150 mm × 225 mm × 110 mm, overall
Sortie
450 W
Description générale
temperature ≤ 425°C
Small laboratory heaters with 85mm diam. top and SS housings.
Stepless energy control.
Informations légales
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt