Z311014
Mettler Toledo portable pH/ion meter
Model MP120, meter with Inlab® 413 IP67 waterproof electrode
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CE Compliant
Description
ATC range −5 - 105 °C
BNC connector
electrode condition display
multipoint calibration: display
pH/mV/T functions
Fabricant/nom de marque
Model MP120
Disponibilité
available only in EU
Plage de mesure en mV
1,999
Plage de mesure du pH
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
Paramètres
−5-105 °C temperature
Taille
50 mm × 90 mm × 210 mm
Alimentation par piles
AA