Principaux documents
Z310778
Volac® mini-volumetric flask
volume 1 mL, accuracy: ±0.025 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint ST/NS neck7/16
Description
Class A
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Poulton & Graf
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure du volume
1 mL, accuracy: ±0.025 mL
Capacité
1 mL
Description générale
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
Informations légales
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.