Principaux documents
Z309044
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 11 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
ST7/3L
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE
Joint
joint: ST/NS24/29
Fabricant/nom de marque
Quickfit ST 7/3L
Disponibilité
not available in USA and Canada
Larg. de la lame
76 mm
Diam. de l'axe
11 mm
Description générale
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited