Z303291
Quickfit® coil (Graham) condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
C3/24/SC
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS29/32
Fabricant/nom de marque
Quickfit C3/24/SC
Disponibilité
not available in USA and Canada
Longueur
300 mm
Superficie
400 cm2
Description générale
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9 mm flexible tubing to be fitted easily and safely.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable