Principaux documents
Z301167
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
XA53
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le produit Z301167 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Joint
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom24/29
Fabricant/nom de marque
Quickfit XA 53
Disponibilité
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Description générale
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited