Z285390
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 4000 mL, for Corning® flask
848,00 $
About This Item
848,00 $
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 4000 mL
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100B TM580
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
0-400 °C temp. range
Sortie
750 watts
Description générale
- Not CE compliant