Principaux documents
Z284718
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 310, temperature -50-200 °C
Synonyme(s) :
Basic Temperature Controller
1 EA
1 560,00 $
1 560,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
1 560,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.76
1 560,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Entrée CA/CC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220 V AC
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Caractéristiques
thermocouple type K
for mantles upto 12 L
Fabricant/nom de marque
Model 310
Plage de mesure de la température
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Description générale
Without timer.
Informations légales
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.