Principaux documents
Z266051
Supelco
Portoirs multi-plaques en PTFE
For use with 20 cm × 20 cm plates
1 EA
503,00 $
503,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
503,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
503,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Description générale
Pour utilisation avec les chambres de développement Latch-Lid. Accepte jusqu′à 6 plaques CCM.
Informations légales
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Christiane Mühle et al.
Journal of chromatography. A, 1481, 137-144 (2016-12-26)
As part of the sphingomyelin pathway, sphingomyelinases and ceramidases have attracted much attention in basic as well as clinical research. However, current assays still often rely on a radioactive substrate, extensive manual purification steps, and hazardous solvents for chromatographic analysis.