Documents
Z265462
Supelco
Analtech TLC Uniplates: matrice silice-C18
L × W 10 cm × 20 cm, binder, None, fluorescent indicator
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110504
Matériaux
C18-silica gel matrix
glass support
Description
reverse phase
Caractéristiques
binder None
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Analtech 52021
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
10 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Taille des particules
50 μm
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Silicagel imprégné de C18; comportement semblable à celui de la plupart des remplissages C18 HPLC.
Autres remarques
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
115423
Informations légales
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.