Principaux documents
Z263273
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 65 oz (2000 mL), white polypropylene cap, clear, PTFE flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
1 PKG
190,00 $
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
190,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
Taille du bouchon
83-400
Joint
Joints threaded neck (83-400)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
with cap
with cap
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216932
Capacité
65 oz (2000 mL)
Diam. × H
122 mm × 213 mm
Couleur
clear
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.