Principaux documents
Z261793
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
Monel®, CGA Inlet size 330, barb for 1/4in. i,d. hose
1 EA
1 060,00 $
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 060,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112404
Nomenclature NACRES :
NB.51
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Monel®
Plage de mesure de la pression d'entrée
≤3,000 psig
Taille de l'entrée CGA
330
Description générale
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
Avertissement
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
Informations légales
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.